Learn More
Sulfate de nickel hexahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) Sulfate Hexahydrate |
| CAS | 10101-97-0 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | 6 H2 O . Ni . O4 S |
| Synonyme | Nickel Sulfate Hexahydrate, Sulfuric acid','nickel(2+) salt','hydrate (1:1:6), Sulfuric acid','nickel(2+) salt (1:1)','hexahydrate (8CI,9CI), Nickel monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate (NiSO4) hexahydrate, Nickel sulfate hexahydrate, Nickel sulfate hydrate (NiSO4.6H2O), Nickel(2+) monosulfate hexahydrate, Nickel(2+) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ni+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.848 |
| Poids de la formule | 261.95 |