Learn More
Carbonate nickeleux, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit 15518054 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15518054 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518054 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 276401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickelous Carbonate
CAS 3333-67-3
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire CNiO3
Numéro MDL MFCD00011144
Synonyme nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
Clé InChI ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ni++].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de nickel(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 118.70
CID PubChem 18746
Poids de la formule 118.7
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.