Learn More
Nicorandil, LoGiCal
Code produit 30458049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458049 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458049 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0924.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicorandil
CAS 65141-46-0
Noms d’analytes ou de composants Nicorandil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
Formule InChI InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC nitrate de 2-(pyridine-3-carbonylamino)éthyle
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 211.17
Quantité 10 mg
Poids de la formule 211,0593 g/mol