Learn More
Nicorandil, Mikromol™
Description
Nicorandil
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicorandil |
| CAS | 65141-46-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nicorandil |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | nitrato de 2-(piridina-3-carbonilamino)etilo |
| Afficher plus |