Learn More
Nicotinamide 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30325715
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30325715 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30325715 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15519500AL10
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Noms d’analytes ou de composants Nicotinamide (Vitamin B3)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC pyridine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 1 mL
Poids de la formule 122,048 g/mol