Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nicotinamide, 99 %
Code produit. 10163270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10163270
Marque: Thermo Scientific Chemicals 128275000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-92-0
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.13
Numéro MDL MFCD00006395
Clé InChI DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
CID PubChem 936
ChEBI CHEBI:17154
Nom IUPAC pyridine-3-carboxamide
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 131.0°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Point d’ébullition 150.0°C to 160.0°C
Point d’éclair >150°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (4 hrs) (silica gel)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 22, 40
Merck Index 15, 6608
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/1.5mL alcohol,1g/10mL glycerol
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinamide