Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, sel disodique, 98-100 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11398769 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
50mg
5g
Code produit. 11398769
Marque: MP Biomedicals 0210116683
Identifiants chimiques
CAS 24292-60-2
Formule moléculaire C21H26N7Na2O17P3
Poids moléculaire (g/mol) 787.37
Numéro MDL MFCD00065390
Clé InChI WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonyme nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
CID PubChem 131851653
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Sodium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt and monopotassium salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98-100%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 787.4
Forme physique Poudre