Learn More
Phosphate de β-nicotinamide adénine dinucléotide, sel monosodique, tétrahydrate, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpecifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 mg |
| Beilstein | 4779954 |
| Poids de la formule | 837.45 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?