Learn More
Phosphate de β-nicotinamide adénine dinucléotide, sel monosodique, tétrahydrate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15845348 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15845348 500 mg Flacon en plastique 500mg
15835348 250 mg Flacon en plastique 250mg
15815198 1 g Flacon en plastique 1g
15825198 5 g Flacon en plastique 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15845348 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J22655.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184-16-3
Formule moléculaire C21H27N7NaO17P3
Poids moléculaire (g/mol) 765.39
Numéro MDL MFCD00036973
Clé InChI JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonyme nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
CID PubChem 131845262
Nom IUPAC [[(2 R,3 R,4 R,5 R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodium
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 500 mg
Beilstein 4779954
Poids de la formule 837.45
Conditionnement Flacon en plastique
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.