Learn More
Nicotinamide, Mikromol™
Code produit 17943786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943786 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943786 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0552.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nicotinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Noms d’analytes ou de composants Nicotinamide (Vitamin B3)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC pyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 122,048 g/mol