Learn More
N-oxyde de nicotinamide, Mikromol™
Description
N-oxyde de nicotinamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotinamide N-Oxide |
| CAS | 1986-81-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nicotinamide N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H6 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Nicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide, Nicotinamide Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1 |
| Nom IUPAC | 1-oxydopyridine-1-ium-3-carboxamide |
| Afficher plus |