Learn More
Ditartrate de nicotine dihydraté, Mikromol™
Code produit 18061170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18061170 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18061170 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1522.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ditartrate de nicotine dihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotine ditartrate dihydrate
CAS 6-3-6019
Noms d’analytes ou de composants Nicotine ditartrate dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
SMILES O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque ;3-[(2S)-1-méthylpyrrolide-2-yl]pyridine ;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 498.44
Quantité 250 mg
Poids de la formule 498,1697 g/mol