Learn More
Nicotine [à usage unique], Mikromol™
Description
Nicotine [à usage unique]
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotine |
| CAS | 54-11-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nicotine |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C10 H14 N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine, Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, (-)-beta-Pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nom IUPAC | 3-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Afficher plus |