Learn More
Acide nicotinique 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458801 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458801 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0553.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Noms d’analytes ou de composants Niacin (Nicotinic Acid)
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 H5 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Type de solution Solution unique
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 123,032 g/mol