Learn More
Acide nicotinique 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326555 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326555 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15521000AL10
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Noms d’analytes ou de composants Niacin (Nicotinic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 N O2
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 123,032 g/mol