Learn More
Acide nicotinique EP Impureté E (Isoniazide EP Impureté A), Mikromol™
Code produit 30052590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052590 25 mg 25mg
17974166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052590 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide nicotinique EP Impureté E (Isoniazide EP Impureté A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Noms d’analytes ou de composants Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccncc1
Nom IUPAC acide pyridine-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Quantité 25 mg
Poids de la formule 123,032 g/mol