Learn More
Acide nicotinique EP Impureté I, Mikromol™
Code produit 30049096
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049096 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide nicotinique EP Impureté I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitropyridine
CAS 940-06-7
Noms d’analytes ou de composants 3,5-Dinitropyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H3 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3,5-Dinitropyridine, Nicotinic Acid Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3,5-dinitropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 169.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 169.0124 g/mol