Learn More
Acide nicotinique, Mikromol™
Code produit 17953006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953006 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953006 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide nicotinique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Noms d’analytes ou de composants Niacin (Nicotinic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Quantité 250 mg
Poids de la formule 123,032 g/mol