Learn More
Ester isopropylique de l'acide niflumique, Mikromol™
Code produit 30052612
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052612 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052612 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0850.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de l'acide niflumique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niflumic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732347-70-3
Noms d’analytes ou de composants Niflumic Acid Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H15 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Niflumic Acid Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-10(2)23-15(22)13-7-4-8-20-14(13)21-12-6-3-5-11(9-12)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMILES CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo
Poids moléculaire (g/mol) 324.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 324.1086 g/mol