Learn More
Acide niflumique, Mikromol™
Code produit 18031420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18031420 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18031420 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0850.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide niflumique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niflumic Acid
CAS 4394-00-7
Noms d’analytes ou de composants Niflumic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H9 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril, 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid
Formule InChI InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide 2-[3-(trifluorométhyl)anilino]pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 282,0616 g/mol