Learn More
Nifursemizone, MedChemExpress
Code produit. 16496207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16496207
Marque: Medchem Express HY101660
MedChemExpress Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifursemizone
Forme physique Solid
CAS 5579-89-5
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H10N4O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Etafurazone NF161
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (92.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(/C=N/N(C(N)=O)CC)O1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.