Learn More
Nifursol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311588 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311588 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15523100AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifursol
CAS 16915-70-1
Noms d’analytes ou de composants Nifursol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H7 N5 O9
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
Formule InChI InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]benzamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 365.21
Quantité 1 mL
Poids de la formule 365,0244 g/mol