Learn More
Nifursol, LoGiCal
Code produit 30460451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460451 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460451 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0444.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifursol
CAS 16915-70-1
Noms d’analytes ou de composants Nifursol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H7 N5 O9
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
Formule InChI InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]benzamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 365.21
Quantité 10 mg
Poids de la formule 365,0244 g/mol