Learn More
Nifursol, Mikromol™
Description
Nifursol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nifursol |
| CAS | 16915-70-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nifursol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H7 N5 O9 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+ |
| SMILES | Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]benzamide |
| Afficher plus |