Learn More
Acide nifurstyrénique sodique 100 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316188
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30316188 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316188 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15525100WL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifurstyrenic Acid Sodium
CAS 54992-23-3
Noms d’analytes ou de composants Nifurstyrenic Acid Sodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H8 N O5 . Na
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate
Formule InChI InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+;
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Nom IUPAC sodium ;4-[(E)-2-(5-nitrofuran-2-yl)éthényl]benzoate
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Poids moléculaire (g/mol) 281.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 281.03 g/mol