missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nifurtimox, MedChemExpress

Code produit. 16410489
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16410489

Marque: Medchem Express HYW040073

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).

Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).

Spécification

Nom chimique ou matériau Nifurtimox
Forme physique Solid
CAS 23256-30-6
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N3O5S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (522.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S1(CC(C)N(/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 287.3
Poids de la formule 287.3
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis