Learn More
Nigericin sodium salt, MedChemExpress
Code produit. 16444296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16444296
Marque: Medchem Express HY100381
MedChemExpress Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigericin sodium salt
Forme physique Powder
CAS 28643-80-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H67NaO11
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité Ethanol : ≥ 50 mg/mL (66.94 mM)
SMILES C[C@H]1[C@](O[C@@H]2C[C@](CC[C@@H]3C)([H])O[C@@]3([H])[C@@H](C)C(O[Na])=O)([C@@H]([C@H](OC)C2)C)O[C@](C)([C@@]4([H])O[C@@](C)([C@@]5([H])O[C@@]([C@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)([H])O[C@]6(O)CO)([H])C[C@H]5C)CC4)C1
Poids moléculaire (g/mol) 746.94
Poids de la formule 746.94
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.