Learn More
Nigericin Sodium Salt, TRC
Code produit 30041177
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30041177 10 mg 10mg
30040558 25 mg 25mg
30040921 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041177 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN59852310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28643-80-3
Formule moléculaire C40H67NaO11
Poids moléculaire (g/mol) 746.94
Synonyme 1,6-Dioxaspiro[4.5]decane, Nigericin deriv., Antibiotic K 178, Antibiotic M 2, Antibiotic X 464, Azalomycin M, Helixin C, Polyetherin A, Stereoisomer of Tetrahydro-6-[[9-methoxy-2,4,10-trimethyl-2-[octahydro-2,3'-dimethyl-5'-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl][2,2'-bifuran]-5-yl]-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]methyl]-α,3-dimethyl-2H-pyran-2-acetic Acid, X 464
Nom IUPAC sodium;(2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-yl]propanoate
SMILES C[C@H]1CC[C@H](C[C@@H]2C[C@H]([C@@H](C)[C@]3([C@H](C)C[C@@](C)([C@H]4CC[C@@](C)([C@H]5[C@@H](C)C[C@H]([C@@H]6[C@@H](C)C[C@@H](C)[C@@](CO)(O)O6)O5)O4)O3)O2)OC)O[C@H]1[C@@H](C)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigericin Sodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
Poids de la formule 746.4581
Pourcentage de pureté >95%