Learn More
Nigrosine, soluble dans l’alcool, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nigrosin |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 1 kg |
| Forme physique | Poudre |