Learn More
Nigrosine, soluble dans l’alcool, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042045
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 15453809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61186.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11099-03-9
Formule moléculaire C8H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.703
Numéro MDL MFCD00149005
Clé InChI GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Solvent Black 5; C.I. 50415
CID PubChem 19828004
Nom IUPAC 2-amino-N,N-dipropylacétamide ; chlorhydrate
SMILES CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigrosin
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol
Couleur Noir
Quantité 25 g
Forme physique Poudre