Learn More
NIH-12848, MedChemExpress
Code produit. 16463358
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16463358
Marque: Medchem Express HY101423
MedChemExpress NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau NIH-12848
CAS 959551-10-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H14F3N3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.46 mM)
SMILES FC(C1=CC=CC=C1C2=NC(NCC3=CC=CS3)=C4C=CC=CC4=N2)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Poids de la formule 385.41
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.