Learn More
Nicéthamide, Mikromol™
Code produit 18062370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062370 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18062370 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0627.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nikethamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nikethamide
CAS 59-26-7
Noms d’analytes ou de composants Nikethamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nikethamide
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC N,N-diéthylpyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Quantité 500 mg
Poids de la formule 178,1106 g/mol