Learn More
Eurofins DiscoverX NIM1 Protein, Active
Code produit. 17360834
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
250 μg
Conditionnement:
250µg
Code produit. 17360834
Marque: Eurofins DiscoverX 14945
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human NIM1 full length, for use in Kinase Assays
Enables ATP binding activity; magnesium ion binding activity; and protein serine/threonine kinase activity. Involved in protein phosphorylation.
GenBank NM_153361
Spécification
Formule mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Poids moléculaire 77 kDa
Quantité 10 μg
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine N-terminal GST
Système d’expression Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forme protéique Full-length
Pureté ou qualité ≥74%
Protéine NIM1, active
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.