missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eurofins DiscoverX NIM1 Protein, Active
Click to view available options
Quantité:
10 μg
250 μg
Conditionnement:
250µg
Description
Enables ATP binding activity; magnesium ion binding activity; and protein serine/threonine kinase activity. Involved in protein phosphorylation.
GenBank NM_153361
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 77 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal GST |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Full-length |
| Pureté ou qualité | ≥74% |
| Protéine | NIM1, active |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu