Learn More
Nimésulide, Mikromol™
Code produit 18073400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18073400 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18073400 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0378.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nimésulide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nimesulide
CAS 51803-78-2
Noms d’analytes ou de composants Nimesulide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 N2 O5 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-(4-nitro-2-phénoxyphényl)méthylsulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 308.31
Quantité 250 mg
Poids de la formule 308,0467 g/mol