Learn More
Nimorazole, Honeywell Fluka™
Code produit 15990212 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15990212 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15990212 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R145010MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 6506-37-2
Forme physique Solide
Formule moléculaire C9H14N4O3
Clé InChI MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1CCN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthyl]morpholine
Industry Type ANTIBIOTIQUES
Poids moléculaire (g/mol) 226.24
Quantité 10 mg
Qualité Étalon analytique