Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Ventouse pour terminal de commande
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Description
- Encombrement flexible sur banc : Gardez votre espace de travail organisé et efficace en fixant en toute sécurité le terminal de commande sur le dessus du compteur NineFocus.
- Gagnez de la place sur le plan de travail : Le kit est parfaitement compatible avec le compteur NineFocus et le terminal de commande. Ensemble, ils forment un ensemble ordonné et compact, permettant de gagner de la place sur l'établi.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Automatique |
| Type | Ventouse |
| Dimensions (L x l x H) | 11.8 x 7 x 4 cm |
| Hauteur (métrique) | 4 cm |
| Indice IP | IP52 |
| Longueur (métrique) | 11.8 cm |
| Accessoires recommandés | Accessoires pour instruments de mesure |
| Poids (métrique) | 5 g |
| Largeur (métrique) | 7 cm |