Learn More
Ninhydrine monohydraté, extra pure, Fisher Chemical
Code produit. p-7073337 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10569190
Marque: Fisher Chemical N/2158/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 485-47-2
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.143
Numéro MDL 3791
Clé InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spécification
Point de fusion 250°C
Poids de la formule 178.14g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Jaune
pH 4.6 to 5.6
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ninhydrin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.