Learn More
Feuille de niobium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Niobium foil |
| Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Quantité | 5 x 10 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈5.44g/5x10cm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |