Learn More
Morceaux de niobium 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Niobium pieces |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (metals basis) |
| Forme | Pièces |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |