Learn More
Solution de niobium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Niobium |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 100 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Niobium (Nb) 10mg/l in HNO3 2%, HF 0.5%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid