Learn More
Chlorure de niobium(V), 99,95 % (àà base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398687 50 g 50g
11308697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035795.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
It is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used in the preparation of pure niobium, and as an intermediate, precursor to many other laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-12-7
Formule moléculaire Cl5Nb
Poids moléculaire (g/mol) 270.156
Numéro MDL MFCD00011127
Clé InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonyme niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
CID PubChem 24818
Nom IUPAC pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 248.2°C
Nom chimique ou matériau Niobium(V) chloride
Point de fusion 208.3°C
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,6557
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,HCl,and Carbon tetrachloride.
Poids de la formule 270.2
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Acidic
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.74 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Niobium(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride