Learn More
Chlorure de niobium(V), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488640 10 g 10g
11478640 100 g 100g
11468640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 051108.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisation dans la préparation du Niobium pur et comme intermédiaire
In preparation of pure niobium, and as an intermediate.Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-12-7
Formule moléculaire Cl5Nb
Poids moléculaire (g/mol) 270.156
Numéro MDL MFCD00011127
Clé InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonyme niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
CID PubChem 24818
Nom IUPAC pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 248.2°C
Nom chimique ou matériau Niobium(V) chloride
Point de fusion 208.3°C
Couleur Jaune
Forme physique 15 mm et mottes, conditionnés sous l‘argon
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Decomposes in water. Soluble in alcohol,HCl,and Carbon tetrachlorideSoluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Poids de la formule 270.2
Odeur Acidic
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.74 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Niobium(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride