Learn More
Chlorure de niobium(V), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350338 5 g 5g
11370338 25 g -
11360338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11350338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043729.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-12-7
Formule moléculaire Cl5Nb
Poids moléculaire (g/mol) 270.156
Numéro MDL MFCD00011127
Clé InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonyme niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
CID PubChem 24818
Nom IUPAC pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 248.2°C
Nom chimique ou matériau Niobium (V) chloride
Point de fusion 208.3°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,6557
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Poids de la formule 270.2
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Odeur Acidic
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.74 g/mL