Få mere at vide
Éthoxyde de niobium(V), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382867
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11382867 5 g 5g
11372867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11382867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16031.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    141.65€ / 5g
    Économisez 33.79€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthoxyde de niobium(V) est utilisé dans les nano-matériaux et les films minces, la catalyse et la synthèse, les matériaux hybrides et dispersés, les métaux ferro-électriques. Il est principalement utilisé pour le traitement sol-gel de matériaux contenant des oxydes de niobium
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3236-82-6
Formule moléculaire C10H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 318.21
Numéro MDL MFCD00015122
Clé InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
CID PubChem 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Point d’ébullition 140°C to 142°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau Niobium(V) ethoxide
Point de fusion 6°C
Quantité 5 g
Point d’éclair 36°C (97°F)
Indice de réfraction 1.516
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.258
Numéro UN UN2924
Beilstein 3678883
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC éthanolate de niobium(5+)
Poids de la formule 318.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.