Läs mer
Éthoxyde de niobium(V), 99,95 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10145900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Conditionnement Förpackningsstorlek
10145900 5 g Flacon en verre 5g
10627114 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10145900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316880050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    134.65€ / 5g
    Économisez 25.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3236-82-6
Formule moléculaire C10H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 318.21
Numéro MDL MFCD00015122
Clé InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
CID PubChem 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Point d’ébullition 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau Niobium(V) ethoxide
Point de fusion 6.0°C
% min. CAS 99.9
% max. CAS 100.0
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Point d’éclair 36°C
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.268
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Densité 1.2680g/mL
Formule linéaire Nb(OC2H5)5
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC éthanolate de niobium(5+)
Poids de la formule 318.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Faroangivelser
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.