Learn More
Oxyde de niobium(V), 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229693 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229693 250 g Flacon en plastique 250g
10785853 10 g Flacon en verre 10g
10153970 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229693 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193632500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-96-8
Formule moléculaire Nb2O5
Poids moléculaire (g/mol) 265.81
Numéro MDL MFCD00011128
Clé InChI ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
CID PubChem 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium(V) oxide
Point de fusion 1520.0°C
Couleur Blanc
% min. CAS 99.95
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4,soluble in fused potassium hydrogen sulfate or,carbonates or hydroxides of the alkali metals
Nom IUPAC dioxoniobioxy(dioxo)niobium
Poids de la formule 265.8
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.47
Densité 4.4700g/mL