Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Sous-gants chirurgicaux en latex
Code produit 17873812 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17873812 8 50 paires
17853812 8,5 50 paires
17823812 6,5 50 paires
17843652 6 50 paires
17833712 5,5 50 paires
17803722 7,5 50 paires
17833722 7 50 paires
17823722 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17873812 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330050080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45€
    101.18€ / 50 paires
    Économisez 34.27€
    25% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Ces sous-gants chirurgicaux en latex et sans poudre permettent un double gantage sans effort et aident à maintenir la peau hydratée et souple dans les environnements de soins de santé.
  • ASTM Certifié D6978
  • Contient du glycérol et de la diméthicone comme agents hydratants pour aider à retenir l'hydratation et à réhydrater la peau.
  • Fabriquées avec les formes anatomiques uniques d'Ansell pour un confort et un ajustement optimaux, contribuant à réduire la fatigue des mains
  • De couleur verte, lisse et dotée d'une finition extérieure micro-texturée pour le double gantage et une identification facile d'une brèche dans un gant
  • DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique, associé à l'agent hydratant intégré, facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
  • Pour une utilisation en chimiothérapie et dans les applications de soins de santé
Spécification
Certifications/Conformité ASTM J6978
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 9,06 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,27 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0,21 ±0,02 milímetros
Modèle GMMEX-330050
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm