Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Gants chirurgicaux micro en polyisoprène
Code produit 17803762 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17803762 7 50 paires
17853582 9 50 paires
17863582 8 50 paires
17803662 6 50 paires
17893652 8,5 50 paires
17873652 7,5 50 paires
17813742 6,5 50 paires
17833742 5,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17803762 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340057070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    205.67€ / 50 paires
    Économisez 67.33€
    24% de réduction
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants chirurgicaux en polyisoprène, doux pour la peau, offrant une grande dextérité et une sensibilité tactile optimale pour une précision chirurgicale en milieu hospitalier.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • 15% thinner on average than Ansell's standard polyisoprene surgical gloves for unsurpassed dexterity and tactile sensitivity
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring high comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Smooth with micro-textured finish for ideal instrument handling and grip
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 ±0.02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6,69 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 ±0.02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,69 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0.17 ±0.02 mm
Modèle GAMMEX-340057
Longueur (impériale) 11.9 in.
Longueur (métrique) 303 mm