Description
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certifiés
- La formulation propriétaire d'Ansell, douce mais robuste, offre un confort accru et une protection des mains lors du double gant
- De couleur verte, ces gants stériles permettent une détection rapide et facile des brèches lorsqu’ils sont portés avec un gant extérieur crème ou blanc
- Protection optimale contre les allergies ; éliminer le risque de développer une allergie au latex tandis que la formulation respectueuse de la peau aide à minimiser la sensibilisation au développement d’une allergie chimique de type IV, car les accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies cutanées ont été éliminés
- Un revêtement interne unique permet un enfilage et un retrait faciles sous des conditions sèches ou humides
- Pour une utilisation en chimiothérapie et en soins de santé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,2 ± 0,02 mm |
| Afficher plus |
Aucune preuve de sensibilisation n’a été rapportée dans le test patch Insult Répété Humain (HRIPT) indépendant.