Learn More
Ansell Sous-gants chirurgicaux en polyisoprène en nipro GAMMEX™
Code produit 17893772 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17893772 9 50 paires
17833762 6 50 paires
17823772 8 50 paires
17813592 7,5 50 paires
17803592 8,5 50 paires
17843662 6,5 50 paires
17883632 5,5 50 paires
17863662 7 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17893772 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340058090
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Polyisoprène, gant chirurgical respectueux de la peau avec un haut niveau de sensibilité tactile adapté au milieu médical.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certifiés
  • La formulation propriétaire d'Ansell, douce mais robuste, offre un confort accru et une protection des mains lors du double gant
  • De couleur verte, ces gants stériles permettent une détection rapide et facile des brèches lorsqu’ils sont portés avec un gant extérieur crème ou blanc
  • Protection optimale contre les allergies ; éliminer le risque de développer une allergie au latex tandis que la formulation respectueuse de la peau aide à minimiser la sensibilisation au développement d’une allergie chimique de type IV, car les accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies cutanées ont été éliminés
  • Un revêtement interne unique permet un enfilage et un retrait faciles sous des conditions sèches ou humides
  • Pour une utilisation en chimiothérapie et en soins de santé
Specifications
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 6,89 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ± 0,02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,89 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0,18 ± 0,02 mm
Modèle GAMMEX-340058
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 303 mm
Show More Show Less
Aucune preuve de sensibilisation n’a été rapportée dans le test patch Insult Répété Humain (HRIPT) indépendant.